About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... C3(718)
Opis ogólny
Składnik dopełniacza C3 odgrywa centralną rolę w aktywacji układu dopełniacza. Jego aktywacja jest wymagana zarówno dla klasycznych, jak i alternatywnych szlaków aktywacji dopełniacza. Kodowana preproteina jest przetwarzana proteolitycznie w celu wytworzenia podjednostek alfa i beta, które tworzą dojrzałe białko, które jest następnie dalej przetwarzane w celu wytworzenia licznych produktów peptydowych. Peptyd C3a, znany również jako anafilatoksyna C3a, moduluje stan zapalny i wykazuje aktywność przeciwdrobnoustrojową. Mutacje w tym genie są związane z atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym i zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem u ludzi. [dostarczone przez RefSeq, listopad 2015].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego dopełniacza C3
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)