Kluczowe dokumenty
SAB4200041
Anti-Talin antibody,Mouse monoclonal
clone TA205, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-TLN
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TA205, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~225 kDa
reaktywność gatunkowa
chicken, bovine, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: 0.5-1 μg/mL using HeLa cells
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa/Jurkat cell extracts
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
chicken ... Tln1(395194)
human ... TLN1(7094)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- Immunoprecipitation
- immunofluorescence
- immunocytochemistry
Działania biochem./fizjol.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)