Merck
Wszystkie zdjęcia(25)
Kluczowe dokumenty
ZRB1361
Sigma-Aldrich
Anti-Talin-1 Antibody, clone 2F8 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F8, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 269.77 kDa
observed mol wt ~270
reaktywność gatunkowa
monkey, mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Dowiedz się więcej o ZooMAb tutaj..
Specyficzność
Klon 2F8 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa Talin-1. Celuje w epitop w obrębie 17 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 17 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiej Talin-1.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek K562.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło Talin-1 w lizacie komórek K562.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło Talin-1 w lizacie komórek Cos-7.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Talin-1 w wycinkach tkanki ludzkich migdałków.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Talin-1 w komórkach HeLa, A431, HepG2, NIH 3T3 i Jurkat.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anty-Talin-1, klon 2F8 10889, nr kat. ZRB1361, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa Talin-1 i jest testowane do stosowania w immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Talin-1 (UniProt: Q9Y490) jest kodowany przez gen TLN1 (znany również jako KIAA1027, TLN) (Gene ID: 7094) u człowieka. Talin-1 jest obwodowym białkiem błonowym zlokalizowanym w kompleksach adhezyjnych między komórkami a macierzą zewnątrzkomórkową. Wykazano, że kolokalizuje się z layiliną na marszczeniach błony i lokalizuje się preferencyjnie w zrostach ogniskowych niż w zrostach fibrylarnych. Talin-1 bierze udział w połączeniach głównych struktur cytoszkieletowych z błoną plazmatyczną. Wiąże się i aktywuje integryny, bezpośrednio łącząc integryny z cytoszkieletem aktynowym i rekrutując liczne białka, takie jak winkulina i ogniskowa kinaza adhezyjna do kompleksów adhezyjnych integryn. Talin-1 zawiera globularny N-końcowy region głowy i elastyczną domenę pręcikową, która może zostać odłączona przez działanie kalpainy 2. Region głowy zawiera domenę FERM (białko 4.1, ezrin, radixin, moesin), która ma miejsca wiązania dla cytoplazmatycznych domen β-integryn, layiliny i F-aktyny. Wiadomo również, że region głowy wiąże PIPK1 90 i ogniskową kinazę adhezyjną. Wiadomo, że domena pręcika ma dodatkowe miejsce wiążące integrynę, dwa miejsca wiążące aktynę i kilka miejsc wiążących winkulinę. Ekspresja Talin-1 jest podwyższona w kilku ludzkich nowotworach i przyspiesza migrację komórek nowotworowych i przerzuty. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Ji, L., et al. (2019). Oncol. Lett. 18(5); 5408-5416; David R. Critchley, DR., i Gingras, AR. (2008). J. Cell Sci. 121(9); 1345-1347).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)