Merck
GW20073F
Sigma-Aldrich
Anti-Complement C3 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ASP, Anty-AHUS5, Anty-ARMD9, Anty-C3a, Anty-C3b, Anty-CPAMD1, Anty-HEL-S-62p
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-20073F
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... C3(718)
Opis ogólny
Gen czynnika dopełniacza 3 (C3), z 41 eksonami obejmującymi 41 kb na genomowym DNA, jest mapowany na ludzkim chromosomie 19p13.3. Jest to trzeci składnik dopełniacza i charakteryzuje się łańcuchami α i β. Jest to jedno z najobficiej występujących białek dopełniacza w surowicy.
Komplement C3 odgrywa centralną rolę w aktywacji układu dopełniacza. Jego przetwarzanie przez konwertazę C3 jest centralną reakcją zarówno w klasycznym, jak i alternatywnym szlaku dopełniacza. Po aktywacji C3b może wiązać się kowalencyjnie, poprzez swój reaktywny tioester, z węglowodanami na powierzchni komórki lub agregatami immunologicznymi. Pochodząca z proteolitycznej degradacji dopełniacza C3, anafilatoksyna C3a jest mediatorem lokalnego procesu zapalnego. Indukuje skurcz mięśni gładkich, zwiększa przepuszczalność naczyń i powoduje uwalnianie histaminy z komórek tucznych i leukocytów bazofilnych.
Poliklonalne przeciwciało przeciw dopełniaczowi C3 reaguje z ludzkim dopełniaczem C3.
Immunogen
Sekwencja immunogenu: GI # 4557385, sekwencja 1-1663
Complement C3 native protein.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-dopełniacz C3 produkowane u kurcząt zostało użyte w analizie immunoblot.
Przeciwciało poliklonalne przeciwko dopełniaczowi C3 jest stosowane do znakowania dopełniacza C3 w celu wykrywania i oznaczania ilościowego za pomocą technik immunocytochemicznych i immunohistochemicznych (IHC), takich jak ELISA i western blotting. Jest stosowane jako sonda do określania obecności i roli dopełniacza C3 jako składnika układu dopełniacza.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Czynnik dopełniacza 3 (C3) odgrywa istotną rolę w aktywacji układu dopełniacza. Konwertaza C3 (C4b2a) rozszczepia dopełniacz C3 na C3a i C3b. C3b może wiązać się kowalencyjnie, poprzez swój reaktywny tioester, z węglowodanami na powierzchni komórki lub kompleksami immunologicznymi i uczestniczyć w pętli samoaktywacji aktywacji dopełniacza poprzez alternatywną ścieżkę. Ponadto C3b oddziałuje również z konwertazami C3 (C4b2a lub C3bBb), tworząc konwertazę C5, która rozszczepia czynnik dopełniacza 5 na C5a i C5b. Pochodzący z proteolitycznej degradacji dopełniacza C3, C3a (anafilatoksyna) ułatwia rekrutację komórek zapalnych. C3a stymuluje skurcz mięśni gładkich, zwiększa przepuszczalność naczyń i powoduje uwalnianie histaminy z komórek tucznych i leukocytów bazofilnych. Mutacja w genie C3 prowadzi do rozwoju zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD).
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kamran Ullah et al.
Journal of molecular endocrinology, 59(2), 105-119 (2017-05-26)
Previous studies have shown that increasing estradiol concentrations had a toxic effect on the embryo and were deleterious to embryo adhesion. In this study, we evaluated the physiological impact of estradiol concentrations on endometrial cells to reveal that serum estradiol
Giuseppina Arbore et al.
Nature communications, 9(1), 4186-4186 (2018-10-12)
The induction of human CD4+ Th1 cells requires autocrine stimulation of the complement receptor CD46 in direct crosstalk with a CD4+ T cell-intrinsic NLRP3 inflammasome. However, it is unclear whether human cytotoxic CD8+ T cell (CTL) responses also rely on
Michelle Elvington et al.
The Journal of clinical investigation, 127(3), 970-981 (2017-02-14)
An intracellular complement system (ICS) has recently been described in immune and nonimmune human cells. This system can be activated in a convertase-independent manner from intracellular stores of the complement component C3. The source of these stores has not been
Atsuhiko Toyama et al.
Proteome science, 9, 18-18 (2011-04-09)
Serum is an ideal source of biomarker discovery and proteomic profiling studies are continuously pursued on serum samples. However, serum is featured by high level of protein glycosylations that often cause ionization suppression and confound accurate quantification analysis by mass
Vince C De Hoog et al.
Cardiovascular research, 103(4), 521-529 (2014-06-18)
Early reperfusion is mandatory for the treatment of acute myocardial infarction. This process, however, also induces additional loss of viable myocardium, called ischaemia-reperfusion (IR) injury. Complement activation plays an important role in IR injury, partly through binding of C5a to
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GW20073F-50UG4061838063939