Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
ZRB2418
Sigma-Aldrich
Anti-Complement C3 Antibody, clone 1D19 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
PZP-podobne białko zawierające domenę alfa-2-makroglobuliny 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
recombinant monoclonal
opis
clone 1D19
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 187 kDa
observed mol wt ~200 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... C3(718)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1D19 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa dopełniacz C3. Celuje w epitop w obrębie 19 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 19 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiego dopełniacza 3.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HepG2.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło dopełniacz C3 w lizacie komórek HepG2.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło dopełniacz C3 w lizacie ludzkiej tkanki nerkowej.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło dopełniacz C3 w skrawkach tkanki ludzkiej nerki.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło dopełniacz C3 w komórkach HepG2.
Affinity Binding Assay:: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd dopełniacza C3 z KD wynoszącym 5,2 x 10-9 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Komplement C3 (UniProt: P01024; znany również jako C3, PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1) jest kodowany przez gen C3 (znany również jako CPAMD1) (Gene ID: 718) u człowieka. C3 jest wydzielanym białkiem, które odgrywa kluczową rolę w aktywacji układu dopełniacza. Jego przetwarzanie przez konwertazę C3 jest centralną reakcją zarówno w klasycznym, jak i alternatywnym szlaku dopełniacza. C3 ma domenę podobną do anafilatoksyny (aa 693-728) i domenę NTR (Netrin) (aa 1518-1661). Prekursor IC3 jest najpierw przetwarzany przez usunięcie czterech reszt argininy, tworząc dwa łańcuchy, β i , połączone wiązaniem dwusiarczkowym. Konwertaza C3 pomiędzy resztami 748 i 749 aktywuje C3 poprzez rozszczepienie łańcucha, uwalniając anafilatoksynę C3a i generując C3b. C3a wydaje się być ważny w wielu reakcjach zapalnych. Aktywny fragment C3b wiąże się kowalencyjnie z węglowodanami na powierzchni komórki lub bakterii lub agregatami immunologicznymi poprzez swój reaktywny tioester i odgrywa rolę w opsonizacji. Związany z powierzchnią C3b generowany w szlaku klasycznym może również zasilać szlak alternatywny, ponieważ ma powinowactwo do wiązania się z czynnikiem B, tworząc prokonwertazę C3bB. Anafilatoksyna C3a jest mediatorem miejscowego procesu zapalnego. W przewlekłym zapaleniu działa jako chemoatraktant dla neutrofili. Defekty w genie C3 mogą powodować niedobór składnika dopełniacza 3, który prowadzi do nawracających, ciężkich zakażeń ropotwórczych z powodu nieskutecznej opsonizacji patogenów. Wiadomo również, że niektóre defekty powodują związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej i zespół hemolityczno-mocznicowy, który może prowadzić do niedokrwistości hemolitycznej i niewydolności nerek. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Sharma, S., et al. (2020). Front. Immunol. 11; 462; Whipple, EC., et al. (2007). Mol. Immunol 44(4); 377-388).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)