Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA004883
Sigma-Aldrich
Anti-MYEF2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-MST156 antibody produced in rabbit, Anti-MyEF-2 antibody produced in rabbit, Anti-Myelin expression factor 2 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
GMGSMNSVTGGMGMGLDRMSSSFDRMGPGIGAILERSIDMDRGFLSGPMGSGMRERIGSKGNQIFVRNLPFDLTWQKLKEKFSQCGHVMFAEIKMENGKSKGCGTVRFDSPESAEKACRIMNGIKISGREIDVRLDRN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYEF2(50804)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MYEF2 (czynnik ekspresji mieliny 2) jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych MADS (MCM1, agamous, deficiens, czynnik odpowiedzi na surowicę). Odzwierciedla silną odpowiedź na podział komórek, różnicowanie i śmierć komórek w sposób zależny od wapnia.
Immunogen
Myelin expression factor 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
MYEF2 (czynnik ekspresji mieliny 2) działa jako białko represorowe podstawowego białka mieliny (MBP). MBP jest głównym składnikiem osłonki mielinowej. Podczas erytropoezy hamuje geny hematopoetyczne w komórkach erytroidalnych za pomocą czynnika transkrypcyjnego RUNX1. Bierze udział w regulacji transkrypcji związanej z MBP podczas rozwoju mózgu. Jest silnie zaangażowany w miogenezę i morfogenezę. Reguluje również proliferację komórek podczas rozwoju mięśni szkieletowych, sercowych i trzewnych poprzez kilka wewnątrzkomórkowych szlaków sygnałowych regulowanych przez czynniki wzrostu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86921
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B L Black et al.
Annual review of cell and developmental biology, 14, 167-196 (1999-01-19)
Metazoans contain multiple types of muscle cells that share several common properties, including contractility, excitability, and expression of overlapping sets of muscle structural genes that mediate these functions. Recent biochemical and genetic studies have demonstrated that members of the myocyte
V Muralidharan et al.
Journal of cellular biochemistry, 66(4), 524-531 (1997-09-15)
Myelin basic protein (MBP) is a major component of the myelin sheath whose production is developmentally controlled during myelinogenesis. Earlier studies have indicated that programmed expression of the MBP gene is regulated at the level of transcription. Evidently, the MB1
Boet van Riel et al.
Molecular and cellular biology, 32(19), 3814-3822 (2012-07-18)
RUNX1 is known to be an essential transcription factor for generating hematopoietic stem cells (HSC), but much less is known about its role in the downstream process of hematopoietic differentiation. RUNX1 has been shown to be part of a large
Timothy A McKinsey et al.
Trends in biochemical sciences, 27(1), 40-47 (2002-02-14)
The decision of a cell to divide, differentiate or die is dependent on the coupling of cytoplasmic signals to the activation and repression of specific sets of genes in the nucleus. Many of the signal transduction pathways that control these