Kluczowe dokumenty
HPA011138
Sigma-Aldrich
ANTI-APPL1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-APPL, Anti-Adapter protein containing PH domain, PTB domain and leucine zipper motif 1, Anti-DCC-interacting protein 13-alpha, Anti-Dip13-alpha
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
sekwencja immunogenna
VTRLTFPLPCVVLYATHQENKRLFGFVLRTSSGRSESNLSSVCYIFESNNEGEKICDSVGLAKQIALHAELDRRASEKQKEIERVKEKQQKELNKQKQIEKDLEEQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APPL1(26060)
Opis ogólny
APPL1 (białko adaptorowe, interakcja fosfotyrozyny, domena PH i suwak leucynowy zawierający 1) jest endosomalnym białkiem adaptorowym, które składa się z 709 aminokwasów. Posiada domenę PTB (wiązanie fosfotyrozyny) na C-końcu, domenę Bin-Amphiphysin-Rvs (BAR) na N-końcu oraz domenę pleckstrin homology (PH). Gen ten jest zlokalizowany w ludzkim regionie chromosomalnym 3p14.3-p21.1. Ulega obfitej ekspresji w sercu, trzustce, jajniku i mięśniach szkieletowych.
Immunogen
DCC-interacting protein 13-alpha recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
APPL1 (białko adaptorowe, interakcja fosfotyrozyny, domena PH i suwak leucynowy zawierający 1) jest białkiem adaptorowym dla AKT2 (v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 2) i p110α i zakotwicza je w cytoplazmie. Przyspiesza to rekrutację AKT2 i p110α do błony komórkowej podczas podziału komórki. Po stymulacji przez naskórkowy czynnik wzrostu (EGF) lub stres oksydacyjny, przemieszcza się z błony komórkowej do jądra. Jest zatem zaangażowany w regulację transkrypcji i modelowanie chromatyny poprzez interakcję z remodelingiem nukleosomów i kompleksem wielobiałkowym deacetylazy histonów NuRD/MeCP1. APPL1 hamuje AKT poprzez zapobieganie fosforylacji reszt tyrozynowych za pośrednictwem Src. W ten sposób hamuje migrację i adhezję komórek za pośrednictwem AKT. Domena BAR jest odpowiedzialna za wykrywanie i indukowanie krzywizny błony, a domeny PH oddziałują z fosfoinozytolami. Przyczynia się do rozwoju synaps i kolców dendrytycznych w neuronach hipokampa i może odgrywać rolę w upośledzeniu pamięci w chorobie Alzheimera (AD).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72486
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marta Miaczynska et al.
Cell, 116(3), 445-456 (2004-03-16)
Signals generated in response to extracellular stimuli at the plasma membrane are transmitted through cytoplasmic transduction cascades to the nucleus. We report the identification of a pathway directly linking the small GTPase Rab5, a key regulator of endocytosis, to signal
Y Mitsuuchi et al.
Oncogene, 18(35), 4891-4898 (1999-09-22)
AKT2 is a serine/threonine kinase implicated in human ovarian and pancreatic cancers. AKT2 is activated by a variety of growth factors and insulin via phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K). However, its normal cellular role is not well understood. To gain insight into
Akari Ogawa et al.
Brain research, 1494, 118-124 (2012-12-19)
Adaptor protein containing a PH domain, PTB domain and leucine zipper motif (APPL1) is emerging as a critical regulator of various cellular processes in non-neuronal cells as well as in neurons where it localizes to dendritic spines and synapses. It
Joshua A Broussard et al.
Molecular biology of the cell, 23(8), 1486-1499 (2012-03-02)
Cell migration is a complex process that requires the integration of signaling events that occur in distinct locations within the cell. Adaptor proteins, which can localize to different subcellular compartments, where they bring together key signaling proteins, are emerging as