Kluczowe dokumenty
SAB5701454
Sigma-Aldrich
Anty-PIWIL1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
2.2 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIWIL1(9271)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka podrodziny PIWI białek Argonaute, ewolucyjnie konserwowanych białek zawierających zarówno motywy PAZ, jak i Piwi, które odgrywają ważną rolę w samoodnowie komórek macierzystych, wyciszaniu RNA i regulacji translacji w różnych organizmach. Kodowane białko może odgrywać rolę wewnętrznego regulatora zdolności do samoodnawiania zarodkowych i hematopoetycznych komórek macierzystych. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2010].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego PIWIL1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)