MABN103
Anti-GLUR2 pS880 (Clone 022.19.5) Antibody
clone 022.19.5, from mouse
Synonim(y):
Glutamate receptor 2, GluR-2, AMPA-selective glutamate receptor 2, GluR-B, GluR-K2, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 2, GluA2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
022.19.5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer880)
informacje o genach
Rattus norvegicus ... Gria2(29627)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neurodegenerative Diseases
Jakość
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected GluR2 on 10 µg of lambda phosphatase untreated rat hippocampus tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Lambda phosphatase treated and untreated rat hippocampus tissue lysates
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1