MAB8742
Przeciwciało przeciwko zachodniemu zapaleniu mózgu koni, klon 2A2C.3
ascites fluid, clone 2A2C.3, Chemicon®
Synonim(y):
WEE
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A2C.3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (hemagglutination)
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
dry ice
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescencja pośrednia
Hamowanie hemaglutynacji
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1