Kluczowe dokumenty
SAB3500749
Sigma-Aldrich
Anti-PIWIL2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anty-CT80, Anty-HILI, Anty-PIWIL1L, Anty-mili
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
masa cząsteczkowa
107 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIWIL2(55124)
Immunogen
Przeciwciało zostało wyhodowane przeciwko 17 aminokwasowemu peptydowi w pobliżu centrum ludzkiego PIWI-L2.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500749.
Postać fizyczna
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bethany Baumann et al.
The Prostate, 79(8), 840-855 (2019-03-25)
Vitamin D, a hormone that acts through the nuclear vitamin D receptor (VDR), upregulates antitumorigenic microRNA in prostate epithelium. This may contribute to the lower levels of aggressive prostate cancer (PCa) observed in patients with high serum vitamin D. The