Kluczowe dokumenty
SAB1300681
Sigma-Aldrich
Anti-PIWIL1 (N-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HIWI, Anti-Piwi-like protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIWIL1(9271)
Opis ogólny
PIWIL1 jest członkiem podrodziny PIWI białek Argonaute, ewolucyjnie konserwowanych białek zawierających zarówno motywy PAZ, jak i Piwi, które odgrywają ważną rolę w samoodnowie komórek macierzystych, wyciszaniu RNA i regulacji translacji w różnych organizmach. Białko to może odgrywać rolę wewnętrznego regulatora zdolności samoodnowy zarodkowych i hematopoetycznych komórek macierzystych.
Immunogen
PIWIL1 (NP_004755, 170-204)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego PIWIL1.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mark E Reeves et al.
PloS one, 9(7), e101679-e101679 (2014-07-10)
RASSF1C is a major isoform of the RASSF1 gene, and is emerging as an oncogene. This is in contradistinction to the RASSF1A isoform, which is an established tumor suppressor. We have previously shown that RASSF1C promotes lung cancer cell proliferation
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1300681-100UG4061831471359