Kluczowe dokumenty
SAB3500956
Sigma-Aldrich
Anti-JMJD3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KDM6B(23135)
Immunogen
Przeciwciało zostało wyhodowane przeciwko 16 aminokwasowemu syntetycznemu peptydowi z bliskiego końca aminowego ludzkiego JMJD3.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500956.
Postać fizyczna
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodim azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Karl Agger et al.
Nature, 449(7163), 731-734 (2007-08-24)
The trithorax and the polycomb group proteins are chromatin modifiers, which play a key role in the epigenetic regulation of development, differentiation and maintenance of cell fates. The polycomb repressive complex 2 (PRC2) mediates transcriptional repression by catalysing the di-
Francesca De Santa et al.
Cell, 130(6), 1083-1094 (2007-09-11)
Epigenetic chromatin marks restrict the ability of differentiated cells to change gene expression programs in response to environmental cues and to transdifferentiate. Polycomb group (PcG) proteins mediate gene silencing and repress transdifferentiation in a manner dependent on histone H3 lysine
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SBP3500956-0.05MG4061832174068
SAB3500956-100UG4061832497716