Z115460
1591 1243 Wykładzina PE
roll W × L 30 in. × 50 ft
About This Item
Kod UNSPSC:
41122300
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H24679-0000
rolka szer. × dł.
30 in. × 50 ft
Opis ogólny
Ribbed matting for lining lab tables, shelves, and trays; 0.01 in. thick with 0.03 in. thick ribs.
Informacje prawne
Covamat is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z115460-1EA | 4061832256436 |