HS120506
Reversable Silicone lab mat
L × W × thickness 14 in. × 23.5 in. × 2 mm, reversible, yellow, blue design on one side
About This Item
Kod UNSPSC:
41122300
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Materiały
silicone
Właściwości
reversible
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS120506
dł. × szer. × grubość
14 in. × 23.5 in. × 2 mm
kolor
yellow, blue design on one side
Opis ogólny
Mata laboratoryjna to ekonomiczne rozwiązanie pomagające utrzymać blaty w czystości i chronić je przed plamami, wyciekami i zużyciem. Duża powierzchnia robocza maty jest antypoślizgowa, co w przypadku kontaktu z ostrymi chemikaliami i delikatnym szkłem pomaga utrzymać przedmioty na miejscu i zapobiega wysuwaniu się maty laboratoryjnej spod spodu. Po zakończeniu użytkowania matę można łatwo wyczyścić za pomocą dowolnego standardowego środka dezynfekującego, po prostu wycierając ją lub wkładając do zmywarki i jest gotowa do ponownego użycia. Ponieważ mata laboratoryjna jest wielokrotnego użytku, pomaga zmniejszyć ilość odpadów, co czyni ją bardziej przyjazną dla środowiska opcją niż alternatywne maty papierowe.
Mata laboratoryjna oferuje dużą powierzchnię roboczą, która jest antypoślizgowa, co w przypadku kontaktu z ostrymi chemikaliami i delikatnym szkłem pomaga utrzymać przedmioty na miejscu i uniemożliwia wysunięcie się maty laboratoryjnej spod spodu. Powierzchnia maty tłumi również hałas, redukując dźwięki pochodzące z wibracji typowego sprzętu laboratoryjnego. Mata laboratoryjna może być używana z takimi urządzeniami jak wirówki, mieszadła vortex, płyty grzejne, mieszadła, pipety i wiele innych. Podczas korzystania z maty z mieszadłami magnetycznymi istnieje wyznaczony obszar z wewnętrznymi metalowymi wkładkami, które zapobiegają przemieszczaniu się prętów mieszających po powierzchni roboczej. Konstrukcja warg wokół zewnętrznej krawędzi maty pomaga powstrzymać wycieki, które mogą wystąpić podczas użytkowania, zapewniając bezpieczeństwo i czystość blatów.
Mata laboratoryjna oferuje dużą powierzchnię roboczą, która jest antypoślizgowa, co w przypadku kontaktu z ostrymi chemikaliami i delikatnym szkłem pomaga utrzymać przedmioty na miejscu i uniemożliwia wysunięcie się maty laboratoryjnej spod spodu. Powierzchnia maty tłumi również hałas, redukując dźwięki pochodzące z wibracji typowego sprzętu laboratoryjnego. Mata laboratoryjna może być używana z takimi urządzeniami jak wirówki, mieszadła vortex, płyty grzejne, mieszadła, pipety i wiele innych. Podczas korzystania z maty z mieszadłami magnetycznymi istnieje wyznaczony obszar z wewnętrznymi metalowymi wkładkami, które zapobiegają przemieszczaniu się prętów mieszających po powierzchni roboczej. Konstrukcja warg wokół zewnętrznej krawędzi maty pomaga powstrzymać wycieki, które mogą wystąpić podczas użytkowania, zapewniając bezpieczeństwo i czystość blatów.
Cechy i korzyści
- Wykonane z silikonu spożywczego FDA
- Idealny do każdego rodzaju laboratorium i bardziej wyspecjalizowanych obszarów, takich jak chłodnie, pomieszczenia czyste, sterylne apartamenty i obszary, w których wymagana jest wysoka sterylność
- Chroni blaty przed gorącymi przedmiotami o temperaturze do 200°C (392°F)
- Odporność chemiczna: chemicznie obojętny i nie reaguje z większością chemikaliów.
- Możliwość mycia standardowymi środkami dezynfekującymi w zlewozmywakach lub zmywarkach pozwala na łatwe czyszczenie przy wielokrotnym użyciu.
- Mata może być zwinięta w celu kompaktowego przechowywania
- Możliwość autoklawowania w temperaturze 121° przez 15 minut
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)