WHA2300772
Whatman® Benchkote® surface protector
Benchkote surface protector, reel, 920 mm x 50 m, 1/pk
Synonim(y):
ochraniacze ławek, papiery chłonne
About This Item
Kod UNSPSC:
41122300
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Whatman 2300-772
Whatman Article No. 28418849 (US reference)
rozmiar
92 cm × 50 m
Opis ogólny
Benchkote
Benchkote® is an absorbent, impermeable material designed to protect laboratory surfaces against hazardous spills. The material features a high-quality, smooth, absorbent Whatman paper which quickly absorbs liquid spills and a laminated polyethylene layer that prevent flow through to the working surface. After use the sheet is incinerated or disposed of acording to local regulations.
Benchkote Plus
Benchkote Plus is a thicker, more absorbent material for more demanding applications and can absorb in excess of 0.75 liters of water per square meter.
Benchkote® is an absorbent, impermeable material designed to protect laboratory surfaces against hazardous spills. The material features a high-quality, smooth, absorbent Whatman paper which quickly absorbs liquid spills and a laminated polyethylene layer that prevent flow through to the working surface. After use the sheet is incinerated or disposed of acording to local regulations.
Benchkote Plus
Benchkote Plus is a thicker, more absorbent material for more demanding applications and can absorb in excess of 0.75 liters of water per square meter.
Zastosowanie
Zastosowania:
- Zatrzymywanie wycieków radiochemicznych i unikanie skażenia
- Odzyskiwanie rozlanych drogich materiałów
- Ochrona twardych powierzchni w celu zmniejszenia wpływu
- Knot wodny lub rozpuszczalnikowy do komór wilgotnościowych
- Wyłożenie szaf chemicznych, szuflad laboratoryjnych i okapów laboratoryjnych
Cechy i korzyści
Cechy i zalety:
- Materiał jest bardzo wytrzymały, dzięki czemu jest odporny na rozdarcia, zarówno na mokro, jak i na sucho.
- Gładka, biała powierzchnia, po której można pisać tuszem lub ołówkiem i która leży płasko
- Nadaje się do nasycania środkiem dezynfekującym w celu ochrony ławek, na których obecne są patogeny i inne bakterie
- Używaj polietylenowej strony do góry, aby zbierać osady bez wchłaniania
- Strona papierowa szybko wchłania rozlane płyny, zapobiegając ich przedostawaniu się na powierzchnię roboczą.
- Wycieki są zatrzymywane w chłonnym papierze
- Benchkote można spalić po użyciu; warstwa polietylenu nie topi się ani nie kapie, ale jest szybko zużywana w płomieniach.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Benchkote is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)