Kluczowe dokumenty
SAB1300029
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse Jmjd3 (center) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-JMJD3, Anti-JmjC domain-containing protein 3, Anti-Jumonji domain-containing protein 3, Anti-KIAA0346
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kowalencyjne modyfikacje histonów odgrywają kluczową rolę w regulacji struktury chromatyny i transkrypcji. Podczas gdy większość kowalencyjnych modyfikacji histonów jest odwracalna, dopiero niedawno ustalono, że grupy metylowe podlegają enzymatycznemu usuwaniu z histonów. Zidentyfikowano rodzinę nowych enzymów demetylacji histonów zawierających domenę JmjC (JHDM), które pełnią tę specyficzną funkcję. Demetylacja histonów przez białka JHDM wymaga kofaktorów Fe(II) i alfa-ketoglutaranu. Członkowie rodziny obejmują JHDM1 (demetylujący histon 3 w lizynie 36) i JHDM2A, a także JMJD2CH3K9 (oba demetylują histon 3 w lizynie 9). Zaobserwowano wpływ aktywności demetylazy histonów na rozwój nowotworów, zmniejszenie proliferacji komórek i zależną od hormonów aktywację transkrypcji.
Immunogen
JMJD3 (NP_001017426, 959-998)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym ze środkowego regionu mysiego JMJD3.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)