Kluczowe dokumenty
SAB1300132
Sigma-Aldrich
Anti-PFKFB4 (center) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PFKFB4(5210)
Opis ogólny
Kinazy białkowe to enzymy, które przenoszą grupę fosforanową z donora fosforanu, zazwyczaj fosforanu g ATP, na aminokwas akceptorowy w białku substratowym. Dzięki temu podstawowemu mechanizmowi kinazy białkowe pośredniczą w większości transdukcji sygnału w komórkach eukariotycznych, regulując metabolizm komórkowy, transkrypcję, progresję cyklu komórkowego, rearanżację cytoszkieletu i ruch komórek, apoptozę i różnicowanie. Z ponad 500 produktami genowymi, rodzina kinaz białkowych jest jedną z największych rodzin białek u eukariontów. Rodzina ta została sklasyfikowana w 8 głównych grupach w oparciu o porównanie sekwencji ich domen katalitycznych kinazy tyrozynowej (PTK) lub serynowo-treoninowej (STK). Grupa kinaz AGC składa się z 63 kinaz, w tym z rodziny kinaz białkowych regulowanych cyklicznymi nukleotydami (PKA & PKG), rodzina kinaz białkowych C (PKC) aktywowanych diacyloglicerolem/zależnych od fosfolipidów, rodzina kinaz białkowych związanych z PKA i PKC (RAC/Akt), rodzina kinaz fosforylujących receptory sprzężone z białkiem G (ARK) oraz rodzina kinaz fosforylujących rybosomalne białko S6 (RSK).
Immunogen
PFKFB4 (271-306)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym ze środkowego regionu ludzkiego PFKFB4.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)