Kluczowe dokumenty
SAB2102775
Sigma-Aldrich
Anti-ZFY antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC138710, Anti-Zinc finger protein, Y-linked
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
90 kDa
reaktywność gatunkowa
human, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZFY(7544)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego ZFY
Działania biochem./fizjol.
ZFY to białko zawierające palec cynkowy, które może funkcjonować jako czynnik transkrypcyjny. ZFY był niegdyś genem kandydującym dla czynnika determinującego jądra (TDF) i był błędnie określany jako TDF. Gen ten koduje białko zawierające palec cynkowy, które może funkcjonować jako czynnik transkrypcyjny. Gen ten był kiedyś genem kandydującym dla czynnika determinującego jądra (TDF) i był błędnie określany jako TDF. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MDEDEFELQPQEPNSFFDGIGADATHMDGDQIVVEIQEAVFVSNIVDSDI
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)