Kluczowe dokumenty
SAB5701435
Sigma-Aldrich
Anty-NRF1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.55 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NRF1(4899)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko, które homodimeryzuje i działa jako czynnik transkrypcyjny, który aktywuje ekspresję niektórych kluczowych genów metabolicznych regulujących wzrost komórek i genów jądrowych wymaganych do oddychania, biosyntezy hemu oraz transkrypcji i replikacji mitochondrialnego DNA. Białko to jest również związane z regulacją wzrostu neurytów. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. Zamieszanie wystąpiło w bibliograficznych bazach danych ze względu na wspólny symbol NRF1 dla tego genu i dla "czynnika jądrowego (erytroidalnego 2) podobnego do 1", który ma oficjalny symbol NFE2L1. [dostarczone przez RefSeq, maj 2014].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego NRF1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)