Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5701430
Sigma-Aldrich
Anti-TFAM antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
0.43 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TFAM(7019)
Opis ogólny
This gene encodes a key mitochondrial transcription factor containing two high mobility group motifs. The encoded protein also functions in mitochondrial DNA replication and repair. Sequence polymorphisms in this gene are associated with Alzheimer's and Parkinson's diseases. There are pseudogenes for this gene on chromosomes 6, 7, and 11. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Aug 2012]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human TFAM
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)