Kluczowe dokumenty
AV36993
Sigma-Aldrich
Anti-TFAM (AB3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-AI661103, Anti-Hmgts, Anti-MtTFA, Anti-Transcription factor A, mitochondrial, Anti-TsHMG
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
27 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Tfam(21780)
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego mysiego Tfam
Działania biochem./fizjol.
TFAM to mitochondrialny czynnik transkrypcyjny, który jest kluczowym aktywatorem transkrypcji mitochondrialnej, a także uczestnikiem replikacji genomu mitochondrialnego. Badania na myszach wykazały, że białko to jest wymagane do regulacji liczby kopii genomu mitochondrialnego i jest niezbędne do rozwoju embrionalnego. Model mysi zespołu Kearnsa Sayre'a został stworzony, gdy ekspresja genu została wyeliminowana poprzez ukierunkowane zakłócenie w komórkach serca i mięśni.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: FQEAKDDSAQGKLVNEAWKNLSPEEKQAYIQLAKDDRIRYDNEMKSWE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)