Kluczowe dokumenty
HPA007489
Sigma-Aldrich
Anti-NPSR1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-G-protein coupled receptor 154, Anti-G-protein coupled receptor PGR14, Anti-G-protein coupled receptor for asthma susceptibility, Anti-Neuropeptide S receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
sekwencja immunogenna
DILDNFNLLPDTQERFYASVIIQNLPALNSAINPLIYCVFSSSISFPCRERRSQDSRMTFRERTERHEMQILSKP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NPSR1(387129)
Opis ogólny
Gen NPSR1 (receptor neuropeptydu S 1) koduje siedmiobłonowy receptor sprzężony z białkiem G, który należy do podrodziny receptorów sprzężonych z białkiem G wazopresyny/oksytocyny. Jest również nazywany GPR154 lub receptorem sprzężonym z białkiem G dla podatności na astmę. Jest on głównie wyrażany w kompleksie migdałowatym i jądrze przykomorowym podwzgórza oraz w regionach hipokampa mózgu. Ulega również ekspresji w okołowodociągowej istocie szarej (PAG), jądrach szwu i bocznym jądrze parabrachialnym (PBN). Jest wyrażany przez komórki enteroendokrynne (EE) przewodu pokarmowego (GI).
Immunogen
Neuropeptide S receptor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-NPSR1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen NPSR1 (receptor neuropeptydu S 1) koduje białko, które służy jako receptor dla neuropeptydu S, a kompleks ten bierze udział w regulacji transmisji bólu. Ulega ekspresji w obszarach pośredniczących w reakcjach na lęk i stres, a także w obszarach związanych z zstępującym systemem kontroli bólu. Odgrywa rolę w stanach zapalnych, lęku i nocycepcji. Polimorfizm w tym genie jest związany z astmą i chorobą zapalną jelit, zaburzeniami paniki i reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71188
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael Camilleri et al.
Gastroenterology, 138(1), 98-107 (2009-09-08)
NPSR1, the receptor for neuropeptide S (NPS), is expressed by gastrointestinal (GI) enteroendocrine cells, and is involved in inflammation, anxiety, and nociception. NPSR1 polymorphisms are associated with asthma and inflammatory bowel disease. We aimed to determine whether NPS induces expression