About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
stężenie
0.63 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APC(324)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko supresorowe nowotworu, które działa jako antagonista szlaku sygnałowego Wnt. Jest również zaangażowany w inne procesy, w tym migrację i adhezję komórek, aktywację transkrypcji i apoptozę. Defekty tego genu powodują rodzinną polipowatość gruczolakowatą (FAP), autosomalną dominującą chorobę przednowotworową, która zwykle przechodzi w nowotwór złośliwy. Mutacje związane z chorobą mają tendencję do grupowania się w małym regionie oznaczonym jako region klastra mutacji (MCR) i skutkują skróconym produktem białkowym. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego APC
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)