Merck
WH0000081M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ACTN4 antibody produced in mouse
clone 4D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FSGS, Anti-FSGS1, Anti-actinin, alpha 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACTN4(81)
Opis ogólny
Aktyny alfa należą do nadrodziny genów spektryn, która reprezentuje zróżnicowaną grupę białek cytoszkieletowych, w tym spektryny alfa i beta oraz dystrofiny. Aktyna alfa jest białkiem wiążącym aktynę, pełniącym wiele ról w różnych typach komórek. W komórkach niemięśniowych izoforma cytoszkieletu znajduje się wzdłuż wiązek mikrofilamentów i połączeń typu adherens, gdzie bierze udział w wiązaniu aktyny z błoną. Natomiast izoformy mięśni szkieletowych, sercowych i gładkich są zlokalizowane w tarczy Z i analogicznych ciałach gęstych, gdzie pomagają zakotwiczyć miofibrylarne włókna aktyny. Gen ten koduje niemięśniową izoformę aktyny alfa, która jest skoncentrowana w cytoplazmie i uważa się, że jest zaangażowana w procesy przerzutowe. Mutacje w tym genie są związane z ogniskową i segmentalną stwardnieniem kłębuszków nerkowych. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ACTN4 (NP_004915, 592 a.a. ~ 701 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KEAQRIAESNHIKLSGSNPYTTVTPQIINSKWEKVQQLVPKRDHALLEEQSKQQSNEHLRRQFASQANVGPWIQTKMEEIGRISIEMNGTLEDQLSHLKQYERSIVDYK
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thommie Karlsson et al.
PLoS pathogens, 8(10), e1002953-e1002953 (2012-10-17)
Quorum sensing (QS) signaling allows bacteria to control gene expression once a critical population density is achieved. The Gram-negative human pathogen Pseudomonas aeruginosa uses N-acylhomoserine lactones (AHL) as QS signals, which coordinate the production of virulence factors and biofilms. These