Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Key Documents
SAB1403521
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ACTN4 antibody produced in mouse
clone 4D10, ascites fluid
Synonim(y):
ACTININ-4, DKFZp686K23158, FSGS, FSGS1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D10, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACTN4(81)
Opis ogólny
Alpha actinins belong to the spectrin gene superfamily which represents a diverse group of cytoskeletal proteins, including the alpha and beta spectrins and dystrophins. Alpha actinin is an actin-binding protein with multiple roles in different cell types. In nonmuscle cells, the cytoskeletal isoform is found along microfilament bundles and adherens-type junctions, where it is involved in binding actin to the membrane. In contrast, skeletal, cardiac, and smooth muscle isoforms are localized to the Z-disc and analogous dense bodies, where they help anchor the myofibrillar actin filaments. This gene encodes a nonmuscle, alpha actinin isoform which is concentrated in the cytoplasm, and thought to be involved in metastatic processes. Mutations in this gene have been associated with focal and segmental glomerulosclerosis. (provided by RefSeq)
Immunogen
ACTN4 (NP_004915, 592 a.a. ~ 701 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KEAQRIAESNHIKLSGSNPYTTVTPQIINSKWEKVQQLVPKRDHALLEEQSKQQSNEHLRRQFASQANVVGPWIQTKMEEIGRISIEMNGTLEDQLSHLKQYERSIVDYK
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1