Kluczowe dokumenty
11417991001
Roche
9083 Bufor H
solution, pkg of 5 × 1 mL
Synonim(y):
Bufor SuRE/Cut dla enzymów restrykcyjnych, bufor enzymu restrykcyjnego
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solution
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Roche
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Termin "enzym restrykcyjny" wywodzi się z badań nad fagiem λ (fagiem lambda) Enterobacteria w laboratoriach Wernera Arbera i Matthew Meselsona.
The term “Restriction enzyme” originated from the studies of Enterobacteria phage λ (lambda phage) in the laboratories of Werner Arber and Matthew Meselson.