Kluczowe dokumenty
SAB5700705
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CCDC42produkowane u królików
Synonim(y):
CDC42, CDC42Hs, G25K, TKS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
21
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
6.89 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDC42(998)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest małą GTPazą z podrodziny Rho, która reguluje szlaki sygnałowe kontrolujące różne funkcje komórkowe, w tym morfologię komórek, migrację, endocytozę i progresję cyklu komórkowego. Białko to jest wysoce podobne do Saccharomyces cerevisiae Cdc 42 i jest w stanie uzupełniać mutanta cdc42-1 drożdży. Stwierdzono, że produkt onkogenu Dbl specyficznie katalizuje dysocjację GDP od tego białka. Białko to może regulować polimeryzację aktyny poprzez bezpośrednie wiązanie z białkiem zespołu Neural Wiskott-Aldrich (N-WASP), które następnie aktywuje kompleks Arp2/3. Alternatywny splicing tego genu skutkuje wieloma wariantami transkryptu. Pseudogeny tego genu zostały zidentyfikowane na chromosomach 3, 4, 5, 7, 8 i 20.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 25-191 ludzkiego CDC42 (NP_001782.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)