Kluczowe dokumenty
MABN2485
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Cdc42, klon 28-10
clone 28-10, from mouse
Synonim(y):
Cell division control protein 42, Suppressor of RHO3 protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
28-10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
yeast, human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDC42(998)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kontrolujące podziały komórkowe 42 (UniProt: P19073; znane również jako Cdc42, Suppressor of RHO3 protein 2) jest kodowane przez gen CDC42 (znany również jako SRO2, TLR229C, L8083.13) (Gene ID: 850930) w drożdżach (Saccharomyces cerevisiae). Cdc42 jest członkiem rodziny GTPaz Rho, która reguluje wiele szlaków sygnałowych zaangażowanych w organizację aktomiozyny, proliferację komórek i utrzymanie polaryzacji komórek w większości typów komórek eukariotycznych. Proces sygnalizacji Cdc42 obejmuje czynniki wymiany nukleotydów guaninowych (GEF), inhibitory dysocjacji nukleotydów guaninowych (GDI) i białka aktywujące GTPazy (GAP). U drożdży, generowanie i utrzymywanie silnej polaryzacji Cdc42 promuje ekspansję błony podczas tworzenia pąków i wykazano, że Cdc42 jest dynamicznie utrzymywany na czapeczce polaryzacyjnej poprzez ciągłe cykle między czapeczką polaryzacyjną a wewnętrznymi pulami. Cdc42 jest wysoce spolaryzowany podczas powstawania pąków i jest szczególnie wymagany do egzocytozy na tym etapie. Cdc42 jest syntetyzowany z regionem propeptydowym (aa 189-191), który jest odcinany w dojrzałej formie. Dojrzała forma zawiera trzy miejsca wiążące nukleotydy (GTP). (Ref.: Wu, H., and Brennwald, P. (2010) Mol. Cell Biol. 30(21); 5207-5217).
Specyficzność
Klon 28-10 specyficznie wykrywa białko kontrolujące podziały komórkowe 42 (Cdc42).
Immunogen
Pełnej długości rekombinowany drożdżowy Cdc42 znakowany GST.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Cdc42 w zastosowaniach Western Blotting (Sullivan, C.S., et. al. (2016). J Biol Chem. 291(51):26262-26272; Wu, H., et. al. (2010). Mol Cell Biol. 30(21):5207-17).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Cdc42 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Wu, H., et. al. (2010). Mol Cell Biol. 30(21):5207-17).
Anti-Cdc42, klon 28-10, nr kat. MABN2485, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko białku kontrolującemu podziały komórkowe 42 (Cdc42) i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Cdc42 in HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~21 kDa; obliczono 21,32 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.