MABF841
Przeciwciało anty-FCGR2A/C, klon 11B6
clone 11B6, from mouse
Synonim(y):
Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-a, Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-b, Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-c, IgG Fc receptor II-a, IgG Fc receptor II-b, IgG Fc receptor II-c, CDw32, Fc-g
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
11B6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FCGR2A(2212) , FCGR2B(2213)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła rekombinowaną fuzję FcγRIIc domeny cytoplazmatycznej (CY) GST, ale nie fuzję FcγRIIb domeny CY GST (Li, X., et al. (2013). Sci. Transl. Med. 5(216):216ra175).
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: An 1:50 dilution of this antibody detected FCGR2A/C in human bone marrow tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1