Key Documents
CLS354088
Corning® BioCoat Fibronectin #1 German Glass Coverslip
size 22 mm, round glass, pkg of 60 ea (1 pack,Bulk Packed)
Synonim(y):
slides, coverslip
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
Materiały
round glass
opakowanie
pkg of 60 ea (1 pack,Bulk Packed)
producent / nazwa handlowa
Corning 354088
rozmiar
22 mm
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Zastosowanie
Cell culture
Informacje prawne
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3