CLS354086
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine #1 German Glass Coverslip
size 12 mm, pkg of 80 ea (1 pack,Bulk Packed)
Synonim(y):
szkiełka podstawowe, szkiełka nakrywkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
Polecane produkty
Materiały
glass
opakowanie
pkg of 80 ea (1 pack,Bulk Packed)
producent / nazwa handlowa
Corning 354086
rozmiar
12 mm
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Zastosowanie
Hodowla komórkowa
Informacje prawne
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)