Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Key Documents
SAB5600222
Sigma-Aldrich
Anti-Acetyl-Histone H3 (Lys14) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM130, purified immunoglobulin
Synonim(y):
H3K14ac, Histone H3 (acetyl K14)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM130, monoclonal
recombinant monoclonal
Postać
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
vertebrates
metody
ChIP: 2-10 μg/mL
ELISA: 0.2-1 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
multiplexing: 0.1-0.5 μg/mL
western blot: 0.5— 2 μg/mL
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
acetylation (Lys14)
informacje o genach
human ... H3C1(8350)
Specyficzność
This antibody reacts to Histone H3 acetylated at Lysine 14 (K14ac), which is not affected by the modification of neighboring amino acids. No cross reactivity with acetylated Lysine 4 (K4ac), Lysine 9 (K9ac), Lysine 18 (K18ac), Lysine 23 (K23ac), Lysine 27 (K27ac), Lysine 36 (K36ac), or lysine 79 (K79ac) in histone H3.
Immunogen
An acetyl-peptide corresponding to the Acetyl-Histone H3 (Lys14)
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2