Kluczowe dokumenty
SAB5700604
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko cytochromowiC wytwarzane u królików
Synonim(y):
CYC, CYCS, HCS, THC4, cytochrom c
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
11
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
9.90 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYCS(54205)
Opis ogólny
Gen ten koduje małe białko hemowe, które funkcjonuje jako centralny składnik łańcucha transportu elektronów w mitochondriach. Kodowane białko wiąże się z wewnętrzną błoną mitochondrium, gdzie przyjmuje elektrony z cytochromu b i przenosi je do kompleksu oksydazy cytochromowej. Białko to jest również zaangażowane w inicjację apoptozy. Mutacje w tym genie są związane z autosomalną dominującą trombocytopenią. Liczne przetworzone pseudogeny tego genu znajdują się w całym ludzkim genomie.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-105 ludzkiego cytochromu c (NP_061820.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)