Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5701571
Sigma-Aldrich
Anty-cytochrom C
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
0.41 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYCS(54205)
Opis ogólny
Gen ten koduje małe białko hemowe, które funkcjonuje jako centralny składnik łańcucha transportu elektronów w mitochondriach. Kodowane białko wiąże się z wewnętrzną błoną mitochondrium, gdzie przyjmuje elektrony z cytochromu b i przenosi je do kompleksu oksydazy cytochromowej. Białko to jest również zaangażowane w inicjację apoptozy. Mutacje w tym genie są związane z autosomalną dominującą trombocytopenią. Liczne przetworzone pseudogeny tego genu znajdują się w całym ludzkim genomie [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2010].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego cytochromu C
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)