Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5700230
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-HuR/ELAVL1produkowane u królików
Synonim(y):
ELAV1, ELAVL1, HUR, HuR / ELAVL1, Hua, MelG
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
36
38
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
1.59 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ELAVL1(1994)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny ELAVL białek wiążących RNA, które zawierają kilka motywów rozpoznawania RNA i selektywnie wiążą elementy bogate w AU (ARE) znajdujące się w 3′ nieulegających translacji regionach mRNA. Elementy ARE sygnalizują degradację mRNA jako sposób regulacji ekspresji genów, a zatem poprzez wiązanie ARE rodzina białek ELAVL odgrywa rolę w stabilizacji mRNA zawierających ARE. Gen ten jest zaangażowany w różne procesy biologiczne i został powiązany z wieloma chorobami, w tym nowotworami. Wykazuje on wysoką ekspresję w wielu nowotworach i może być potencjalnie przydatny w diagnostyce, prognozowaniu i terapii raka.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego HuR / ELAVL1 (NP_001410.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700230-100UL4065265171779