WH0001994M2
Monoclonal Anti-ELAVL1 antibody produced in mouse
clone 4G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ELAV (embryonic lethal, abnormal vision, Drosophila)-like 1 (Hu antigen R), Anti-ELAV1, Anti-HUR, Anti-Hua, Anti-MelG
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G8, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ELAVL1(1994)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MSNGYEDHMAEDCRGDIGRTNLIVNYLPQNMTQDELRSLFSSIGEVESAKLIRDKVAGHSLGYGFVNYVTAKDAERAINTLNGLRLQSKTIKVSYARPSS