Kluczowe dokumenty
SAB5700205
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PHGDHwytwarzane u królika
Synonim(y):
3-PGDH, 3PGDH, HEL-S-113, NLS, NLS1, PDG, PGAD, PGD, PGDH, PHGDH, PHGDHD, SERA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
56
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
3.14 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PHGDH(26227)
Opis ogólny
Gen ten koduje enzym, który bierze udział we wczesnych etapach syntezy L-seryny w komórkach zwierzęcych. L-seryna jest niezbędna do syntezy D-seryny i innych aminokwasów. Enzym wymaga NAD/NADH jako kofaktora i tworzy homotetramery do aktywności. Mutacje w tym genie zostały znalezione w rodzinie z wrodzoną mikrocefalią, opóźnieniem psychoruchowym i innymi objawami. Znaleziono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, jednak natura większości z nich nie jest znana.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 264-533 ludzkiego PHGDH (NP_006614.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)