Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5700156
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CBX3wytwarzane u królika
Synonim(y):
CBX3, HECH, HP1-GAMMA, HP1Hs-gamma
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
20
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.72 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CBX3(11335)
Opis ogólny
W otoczce jądrowej blaszka jądrowa i heterochromatyna przylegają do wewnętrznej błony jądrowej. Białko kodowane przez ten gen wiąże DNA i jest składnikiem heterochromatyny. Białko to może również wiązać receptor lamin B, integralne białko błonowe znajdujące się w wewnętrznej błonie jądrowej. Podwójne funkcje wiązania kodowanego białka mogą wyjaśniać związek heterochromatyny z wewnętrzną błoną jądrową. Białko to wiąże ogony histonu H3 metylowane w miejscach Lys-9. Białko to jest również rekrutowane do miejsc uszkodzeń DNA wywołanych promieniowaniem ultrafioletowym i pęknięć dwuniciowych. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące to samo białko, ale różniące się w 5′ UTR.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-183 ludzkiego CBX3 (NP_009207.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)