Kluczowe dokumenty
SAB5500096
Sigma-Aldrich
Anti-EGFR antibody, Rabbit monoclonal
clone SP84, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP84, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
frog, rat, mouse, pig, bovine
metody
immunoblotting: 1:25
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EGFR(1956)
Opis ogólny
Receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) jest prototypowym członkiem receptorowych kinaz tyrozynowych typu 1. Nadekspresję EGFR obserwuje się w nowotworach głowy i szyi, mózgu, pęcherza moczowego, żołądka, piersi, płuc, endometrium, szyjki macicy, sromu, jajnika, przełyku, żołądka oraz w raku płaskonabłonkowym.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający C-końcowi ludzkiego białka EGFR.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1 ml króliczego przeciwciała monoklonalnego oczyszczonego przez białko A/G w buforze PBS/1% BSA o pH 7,6 z dodatkiem mniej niż 0,1% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tingting Sun et al.
Molecular medicine reports, 17(1), 1847-1854 (2017-11-16)
Tongue cancer remains a difficult disease to overcome. Long noncoding RNAs (LncRNAs) have been shown to serve significant roles in the diagnosis and treatment of tongue cancer. Herein, the present study aimed to investigate the role of a newly‑discovered Lnc