Kluczowe dokumenty
SAB5200097
Sigma-Aldrich
Anti-CANX antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CANX, Anti-CNX, Anti-Calnexin-CT (Purified), Anti-IP90, Anti-P90
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 90 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, Drosophila (weak), monkey, chicken, guinea pig, human, hamster, Xenopus (weak), dog, quail, rat, mouse, sheep, pig, rabbit
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Kalneksyna (CANX) jest białkiem transbłonowym o masie 67 kDa, ulegającym ekspresji w retikulum endoplazmatycznym. Należy do grupy lektynowych chaperonów. Identyfikator genu tego białka to 821.
Specyficzność
Wykrywa ~90 kDa.
Immunogen
C-końcowy syntetyczny peptyd psiej kaleksyny sprzężony z KLH. Identyczny z sekwencjami ludzkiej, mysiej i szczurzej kaleksyny nad tymi resztami.
Działania biochem./fizjol.
Calnexin (CANX) zajmuje się fałdowaniem białek. Wiąże się z docelowymi białkami, które mają tylko jedną resztę glukozy i pomaga w ich fałdowaniu. Gdy białko zostanie uwolnione z CANX, jest następnie transportowane do aparatu Golgiego w celu dalszych modyfikacji.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
PBS, pH 7...2, 50% glicerol i 0,09% azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetyana Drozdova et al.
Physiological reports, 1(4), e00086-e00086 (2013-12-05)
Nephrin, an important component of the podocyte filtration slit diaphragm, plays a key role in the maintenance of glomerular permselectivity. Mutations in nephrin lead to proteinuria and congenital nephrotic syndrome. Nephrin undergoes posttranslational modifications in the endoplasmic reticulum (ER) prior
Dorthe T Olsen et al.
Protein expression and purification, 92(1), 105-111 (2013-09-24)
Calreticulin (Crt) and calnexin (Cnx) are homologous endoplasmic reticulum (ER) chaperones involved in protein folding and quality control. Crt is a soluble ER luminal Mr 46 kDa protein and Cnx is a Mr 67kDa ER membrane protein. During purification of
Praseetha Kizhakkedath et al.
Biochimica et biophysica acta, 1843(12), 2871-2877 (2014-09-01)
Dysequilibrium syndrome (DES, OMIM 224050) is a genetically heterogeneous condition that combines autosomal recessive non-progressive cerebellar ataxia with mental retardation. The subclass dysequilibrium syndrome type 1 (CAMRQ1) has been attributed to mutations in the VLDLR gene encoding the very low
Yaeli Lebel-Haziv et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 16(9), 723-740 (2014-09-24)
The chemokine CCL2 (MCP-1) has been identified as a prominent tumor-promoting factor in breast cancer. The major source for CCL2 is in the tumor cells; thus, identifying the mechanisms regulating CCL2 release by these cells may enable the future design
C Norez et al.
British journal of pharmacology, 171(21), 4831-4849 (2014-07-30)
The most common mutation in cystic fibrosis (CF), F508del, causes defects in trafficking, channel gating and endocytosis of the CF transmembrane conductance regulator (CFTR) protein. Because CF is an orphan disease, therapeutic strategies aimed at improving mutant CFTR functions are
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5200097-200UG4061838059062