SAB4701116
Przeciwciało monoklonalne anty-CD73produkowane u myszy
clone AD2
Synonim(y):
CALJA, E5NT, NT5E, ekto-5´nukleotydaza
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AD2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
metody
flow cytometry: 10 μL
nr dostępu
NP_001191742.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NT5E(4907)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4701116-100TST |