Kluczowe dokumenty
HPA029853
Sigma-Aldrich
Anti-CYR61 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CCN1, Anti-GIG1, Anti-IGFBP10, Anti-cysteine-rich, angiogenic inducer, 61
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
CGCCKVCAKQLNEDCSKTQPCDHTKGLECNFGASSTALKGICRAQSEGRPCEYNSRIYQNGESFQPNCKHQCTCIDGAV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYR61(3491)
Opis ogólny
CYR61 (cysteine-rich angiogenic inducer 61) jest zewnątrzkomórkowym białkiem wiążącym heparynę. Znane jest również jako CCN1 (członek rodziny CCN 1) i IGFBP10 (czynnik angiogenny). Należy do rodziny białek z grupy CCN. Znajduje się na ludzkim chromosomie 1p22.3. Podczas gojenia się ran CYR61 jest widoczny w fibroblastach skórnych tkanki ziarninowej.
Immunogen
cysteine-rich, angiogenic inducer, 61 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anty-CYR61 został użyty w immunohistochemii i analizie immunoblot.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży. Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
CYR61 (bogaty w cysteinę induktor angiogenny 61) odgrywa rolę ochronną w AKI. Odgrywa również rolę antyapoptotyczną w indukowanych niedotlenieniem komórkach HK-2 (linia komórek nabłonka kanalików proksymalnych). Bierze udział w kilku mechanizmach, w tym w produkcji ECM (macierzy zewnątrzkomórkowej) i zwłóknieniu. Służy jako czynnik indukujący angiogenezę i różnicowanie chondrogenezy. W fibroblastach skóry CYR61 uruchamia genetyczny program gojenia ran.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76823
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
7,8-DHF Treatment Induces Cyr61 Expression to Suppress Hypoxia Induced ER Stress in HK-2 Cells
Ma R, et al.
BioMed Research International (2016)
The angiogenic factor Cyr61 activates a genetic program for wound healing in human skin fibroblasts
Chen CC, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 276(50), 47329-47337 (2001)
Regulation of Androgen Receptor Expression Alters AMPK Phosphorylation in the Endometrium: In Vivo and In Vitro Studies in Women with Polycystic Ovary Syndrome
Li X, et al.
International Journal of Biological Sciences, 11(12), 1376-1389 (2015)
Genome wide gene expression analysis of the posterior capsule in patients with osteoarthritis and knee flexion contracture
Campbell TM, et al.
The Journal of Rheumatology, 41(11), 2232-2239 (2014)
Matrix Metalloproteinase 10 Degradomics in Keratinocytes and Epidermal Tissue Identifies Bioactive Substrates With Pleiotropic Functions
Schlage P, et al.
Molecular and Cellular Proteomics, 14(12), 3234-3246 (2015)