Kluczowe dokumenty
SAB4200837
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-DDX6, mysie monoklonalne
clone DDX6-34, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Białko DEAD box 6, HLR2, Oncogene RCK, Prawdopodobna zależna od ATP helikaza RNA DDX6, Zależna od ATP helikaza RNA p54
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
DDX6-34, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, monkey, bovine, dog, rat, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 1-2 μg/mL using human HeLa whole cell extract.
immunofluorescence: 10-20 μg/mL using human U-2-OS cells.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Monkey ... DDX6(101053064)
bovine ... DDX6(513906)
dog ... DDX6(479414)
human ... DDX6(1656)
mouse ... DDX6(13209)
rat ... DDX6(500988)
Opis ogólny
Prawdopodobna zależna od ATP helikaza RNA DDX6, znana również jako białko DEAD-box 6 lub Oncogene RCK/p54, jest konserwatywnym członkiem rodziny helikaz RNA DEAD-box. DDX6 odgrywa centralną rolę w składaniu ciał P u ssaków, a jego wyczerpanie zapobiega składaniu ciał P, prowadząc do zaniku ciał P.1 DDX6 koordynuje aktywność wiązania helikazy RNA i ATP i wiąże się wzdłuż mRNA. Specyficzne dla sekwencji DDX6 wiązanie na końcu 5′ mRNA aktywuje rekrutację kompleksu dekapującego, łącząc w ten sposób represję translacji i degradację mRNA.1-2 częściowe ludzkie białko rekombinowane DDX6
Specyficzność
Monoklonalne przeciwciało anty-DDX6 specyficznie rozpoznaje DDX6 pochodzenia ludzkiego, mysiego, małpiego, psiego i bydlęcego.
Immunogen
częściowe ludzkie białko rekombinowane DDX6
Zastosowanie
Przeciwciało może być stosowane w różnych technikach immunochemicznych, w tym Immunoblottingu (~54 kDa) i Immunofluorescencji. Wykrywanie pasma DDX6 przez Immunoblotting jest specyficznie hamowane przez immunogen.
Działania biochem./fizjol.
DDX6 jest uważany za marker ciałek P ze względu na jego rolę pośredniczącą między represją translacji a tworzeniem ciałek P oraz jego interakcję z Ago2 i kompleksem RISC, który również pośredniczy w wyciszaniu translacji przez miRNA.1-4 Wirusy takie jak wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) lub wirus Zachodniego Nilu (WNV) wykorzystują DDX6 w komórce gospodarza do promowania infekcji wirusowej poprzez rekrutację go do miejsc replikacji wirusa, gdzie bierze udział w stabilizacji genomu wirusowego i przesunięciu między translacją a replikacją.2,5-6Stwierdzono, że DDX6 ulega nadekspresji w gruczolakoraku jelita grubego, raku żołądka i w większości złośliwych linii komórkowych.7-9 Sugerowano, że DDX6 działał jako wzmacniacz nowotworowy poprzez wiązanie RNA z mRNA HER2 i FGFR2, które pozytywnie reguluje procesy potranskrypcyjne w komórkach nowotworowych.7
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W celu dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile w naszym katalogu nie określono inaczej, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lue Huang et al.
The Journal of biological chemistry, 286(27), 24219-24230 (2011-05-18)
P-bodies are cytoplasmic granules that are linked to mRNA decay, mRNA storage, and RNA interference (RNAi). They are known to interact with stress granules in stressed cells, and with late endosomes. Here, we report that P-bodies also interact with mitochondria
Aidan M Fenix et al.
Nature communications, 12(1), 6324-6324 (2021-11-05)
Mutations in the cardiac splicing factor RBM20 lead to malignant dilated cardiomyopathy (DCM). To understand the mechanism of RBM20-associated DCM, we engineered isogenic iPSCs with DCM-associated missense mutations in RBM20 as well as RBM20 knockout (KO) iPSCs. iPSC-derived engineered heart
Toshihiro Tajirika et al.
International journal of molecular sciences, 19(7) (2018-07-11)
The human DEAD/H-box RNA helicase DDX6 (RCK/p54) is a protein encoded by the fusion gene from the t(11;14)(q23;q32) chromosomal translocation observed in human B-cell lymphoma cell line RC-K8. DDX6 has a variety of functions such as translation initiation, pre-mRNA splicing
Kohei Taniguchi et al.
Molecular carcinogenesis, 57(5), 579-589 (2018-01-10)
Human DEAD-box RNA helicase gene DDX6 was cloned from B-cell lymphoma cell line RC-K8. Previously, we reported that DDX6 acts as oncogene in several cancers such as colorectal cancer and hepatocellular carcinoma. However, the detailed mechanism of DDX6 action in
Dirk H Ostareck et al.
Wiley interdisciplinary reviews. RNA, 5(5), 659-678 (2014-05-03)
DDX6 (Rck/p54), a member of the DEAD-box family of helicases, is highly conserved from unicellular eukaryotes to vertebrates. Functions of DDX6 and its orthologs in dynamic ribonucleoproteins contribute to global and transcript-specific messenger RNA (mRNA) storage, translational repression, and decay