MABD122
Anti-CD73 Antibody, clone AA60-E3-3
clone AA60-E3-3, from mouse
Synonim(y):
5′-nucleotidase, 5′-NT, ecto-5′-nucleotidase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AA60-E3-3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (immunogen homology)
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NT5E(4907)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Stem Cell Research
Mesenchymal Stem Cells
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CD73 on 1X10^6 human adipose mesenchymal stem cells.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Human Adipose Mesenchymal Stem Cells
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Produkty
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.