Key Documents
SAB4700863
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD73 antibody produced in mouse
clone AD2
Synonim(y):
CALJA, E5NT, NT5E, ecto-5´nucleotidase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AD2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 1.5 μg/mL
nr dostępu
NP_001191742.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NT5E(4907)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody AD2 recognizes CD73, a 70 kDa GPI-anchored 5´-nucleotidase expressed predominantly on T and B cell subsets, follicular dendritic cells and endothelial cells.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.