Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5701396
Sigma-Aldrich
Anty NT5E / CD73
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1.05 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NT5E(4907)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest białkiem błony plazmatycznej, które katalizuje konwersję zewnątrzkomórkowych nukleotydów do nukleozydów przepuszczalnych dla błony. Kodowane białko jest wykorzystywane jako czynnik determinujący różnicowanie limfocytów. Defekty tego genu mogą prowadzić do zwapnienia stawów i tętnic. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 290-550 ludzkiego NT5E / CD73 (NP_002517.1).
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)