Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA007884
Sigma-Aldrich
Anti-ABCA3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ABC-C transporter antibody produced in rabbit, Anti-ATP-binding cassette 3 antibody produced in rabbit, Anti-ATP-binding cassette sub-family A member 3 antibody produced in rabbit, Anti-ATP-binding cassette transporter 3 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
MLRLTLGEYGRTVVPFSVPGTSQLGQQLSEHLKDALQAEGQEPREVLGDLEEFLIFRASVEGGGFNERCLVAASFRDVGERTVVNALFNNQAYHSPATALAVVDNLLFKLLCGPHASIVVSNFPQPRSALQAAKDQFNEG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCA3(21)
Opis ogólny
Gen ABCA3 (ATP-binding cassette, sub-family A, member3) koduje podklasę ABCA transporterów ABC (ATP-binding cassette). Jego ekspresja jest ograniczona do płuc w komórkach typu II wyrażających białko surfaktantu A. Jego ekspresja jest regulowana w górę przez glukokortykoidy tuż przed urodzeniem.
Immunogen
ATP-binding cassette sub-family A member 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-ABCA3 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen ABCA3 (ATP-binding cassette, sub-family A, member3) koduje członka podrodziny ABC1 i jest zlokalizowany głównie w błonie granicznej ciał blaszkowatych w ludzkich płucach. Funkcjonuje w transporcie przezbłonowym składników lipidowych surfaktantu płucnego. Bierze udział w metabolizmie lipidów surfaktantu płucnego oraz w biogenezie ciałek blaszkowatych. Mutacje w tym genie są związane ze śmiertelnym niedoborem surfaktantu u noworodków, powodującym śmiertelną niewydolność oddechową i śródmiąższową chorobę płuc.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86886
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tobias R Overbeck et al.
Oncology, 93(4), 270-278 (2017-07-07)
ATP-binding cassette transport protein A3 (ABCA3) is expressed in non-small cell lung cancer (NSCLC). We hypothesize that high-level ABCA3 expression may have a negative prognostic impact in patients with NSCLC. In 89 patients with NSCLC and curative intended surgery, we
Andreas Schwingshackl et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 313(6), L1030-L1046 (2017-08-26)
We previously proposed a role for the two-pore domain potassium (K2P) channel TREK-1 in hyperoxia (HO)-induced lung injury. To determine whether redundancy among the three TREK isoforms (TREK-1, TREK-2, and TRAAK) could protect from HO-induced injury, we now examined the
Tobias R Overbeck et al.
Oncology, 84(6), 362-370 (2013-05-22)
Patients with advanced-stage bronchial cancer benefit from systemic cytostatic therapy, in particular from regimens integrating cisplatin and taxanes. However, eventual disease progression leads to a fatal outcome in most cases, originating from tumor cells resisting chemotherapy. We here show that
Kazuhiro Osanai et al.
Cell and tissue research, 381(3), 427-438 (2020-06-20)
Lung surfactant accumulates in the lamellar body (LB) via not only the secretory (anterograde) pathway but also the endocytic (retrograde) pathway. Our previous studies suggested that the major surfactant components, phosphatidylcholine and surfactant protein A take independent trafficking routes in
Mehdi Shafa et al.
Cytotherapy, 20(1), 108-125 (2017-10-24)
Bronchopulmonary dysplasia (BPD), a chronic lung disease characterized by disrupted lung growth, is the most common complication in extreme premature infants. BPD leads to persistent pulmonary disease later in life. Alveolar epithelial type 2 cells (AEC2s), a subset of which