SAB4700733
Monoclonal Anti-CD4 antibody produced in mouse
clone OX-35, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CD4mut, Anti-IMD79, Anti-OKT4D
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
OX-35, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Cd4(24932)
Opis ogólny
Immunogen
Cechy i korzyści