Key Documents
SAB4701082
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD253-APC antibody produced in mouse
clone 2E5
Synonim(y):
Apo-2 ligand, Apo-2L, Protein TRAIL, TNF-related apoptosis-inducing ligand, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
0.1 mg/mL
metody
flow cytometry: 4 μg/mL
nr dostępu
BC020220
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNFSF10(8743)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The antibody 2E5 reacts with TRAIL (APO-2L), a 21 kDa cytotoxic protein, activator of rapid apoptosis in tumor cells. TRAIL is mainly expressed in spleen, lung, prostate and also in many other tissues.
Immunogen
Recombinant soluble fragment (aa 95-281) of human TRAIL.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2